주요 문서
1.12167
Sigma-Aldrich
Gadolinium(III) oxide
99+
동의어(들):
Gadolinium(III) oxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Gd2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
362.50
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352303
EC 인덱스 번호:
235-060-9
Quality Level
효능
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
2330 °C
density
7.4 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
no temp limit
InChI
1S/2Gd.3O/q2*+3;3*-2
InChI key
CMIHHWBVHJVIGI-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (complexometric, calc. on the ignited basis): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable