추천 제품
Grade
reference material
Quality Level
제품 라인
Certipur®
pH
0.5 (20 °C in H2O)
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
응용 분야
industrial qc
pharmaceutical
형식
multi-component solution
저장 온도
15-25°C
일반 설명
for ICP-MS (30 elements in dilute nitric acid) Certipur®
분석 메모
Ag (Silver)10 mg/lAl (Aluminium)10 mg/lAs (arsenic)100 mg/lB (boron)100 mg/lBa (barium)10 mg/lBe (beryllium)100 mg/lBi (bismuth)10 mg/lCa (calcium)1000 mg/lCd (cadmium)10 mg/lCo (cobalt)10 mg/lCr (chromium)10 mg/lCu (Copper)10 mg/lFe (iron)100 mg/lGa (Gallium)10 mg/lK (potassium)10 mg/lLi (Lithium)10 mg/lMg (Magnesium)10 mg/lMn (Manganese)10 mg/lMo (Molydenium)10 mg/lNa (sodium)10 mg/lNi (Nickel)10 mg/lPb (lead)10 mg/lRb (Rubidium)10 mg/lSe (Selenium)100 mg/lSr (Strontium)10 mg/lTe (Tellurium)10 mg/lTl (Thallium)10 mg/lU (Uranium)10 mg/lV (Vanadium)10 mg/lZn (Zinc)100 mg/l
기타 정보
Blocked in the US and Canada due to regulatory reasons
법적 정보
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
보충제 위험성
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable