Key Documents
1.09964
Supelco
Nitric acid
0.1 M (0.1 N), for 1000 ml, Titrisol®
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
HNO3
CAS Number:
Molecular Weight:
63.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352301
NACRES:
NA.21
product name
Nitric acid solution, for 1000 ml, c(HNO₃) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol®
Quality Level
제품 라인
Titrisol®
형태
liquid
반응 적합성
reaction type: Acid-base reactions
농도
0.1 M
기술
titration: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
bp
101 °C/1013 hPa
mp
-10 °C
density
1.07 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
15-25°C
SMILES string
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChI key
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
보충제 위험성
Storage Class Code
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1