주요 문서
1.09962
Supelco
Barium chloride solution
c(BaCl₂) = 0.05 mol/l (0.1 N), concentrate for 1000 mL titration solution, Titrisol®
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352302
NACRES:
NA.21
제품명
Barium chloride solution, for 1000 ml, c(BaCl₂) = 0.05 mol/l (0.1 N) Titrisol®
Quality Level
제품 라인
Titrisol®
양식
liquid
반응 적합성
reaction type: Acid-base reactions
농도
0.05 M
기술
titration: suitable
pH
4.3 (20 °C in H2O)
density
1.18 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
15-25°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1