주요 문서
1.09940
Supelco
Sodium carbonate solution
c(Na₂CO₃) = 0.05 mol/l (0.1 N), concentrate for preparing 1000 ml volumetric solution for titration, Titrisol®
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Na2CO3
CAS Number:
Molecular Weight:
105.99
Beilstein:
4154566
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
NACRES:
NA.21
제품명
Sodium carbonate solution, for 1000 ml, c(Na₂CO₃) = 0.05 mol/l (0.1 N) Titrisol®
Quality Level
제품 라인
Titrisol®
양식
liquid
농도
0.05 M
기술
titration: suitable
pH
11.6 (20 °C in H2O)
density
1.1 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
15-25°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI key
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Storage Class Code
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable