주요 문서
1.09912
Supelco
Sulfuric acid solution
c(H₂SO₄) = 2.5 mol/l (5 N), 1 L solution for the preparation of dilute volumetric solutions or for direct use, Combi-Titrisol®
동의어(들):
Sulfuric acid solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2SO4
CAS Number:
Molecular Weight:
98.08
Beilstein:
2037554
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352301
NACRES:
NA.21
제품명
Sulfuric acid 1.000 l, for the preparation of dilute volumetric solutions or for direct use c(H₂SO₄) = 2.5 mol/l (5 N) Combi-Titrisol
Quality Level
제품 라인
Titrisol®
양식
liquid
반응 적합성
reaction type: Acid-base reactions
농도
2.5 M
기술
titration: suitable
bp
103 °C
density
1.15 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
15-25°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1