주요 문서
1.09910
Supelco
Iodine solution
c(I₂) = 0.05 mol/l (0.1 N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12141916
NACRES:
NA.21
product name
Iodine solution,
pH
6.7 (20 °C in H2O)
Quality Level
density
1.38 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
20-25°C
일반 설명
for 1000 ml, c(I₂) = 0.05 mol/l (0.1 N) Titrisol®
법적 정보
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Health hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
STOT RE 2 Oral
표적 기관
Thyroid
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable