주요 문서
1.09734
Supelco
Power Supply
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116116
NACRES:
SE.11
기술
photometry: suitable
호환성
for use with Spectroquant® Nova 30 A
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Nova 60
저장 온도
15-25°C
일반 설명
for NOVA 30A, NOVA 60 and NOVA 60A Spectroquant®
법적 정보
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany