주요 문서
1.09182
Supelco
Fluorescent indicator F₂₅₄
동의어(들):
Fluorescent indicator F₂₅₄
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171501
EC 인덱스 번호:
271-896-0
NACRES:
NA.21
형태
solid
Quality Level
불순물
≤0.01% Fe (Iron)
≤0.3% Water
pH
7.0 ( in H2O, suspension)
mp
1500 °C
solubility
<0.1 g/L
density
4.0 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
1450 kg/m3
저장 온도
no temp limit
InChI
1S/O4Si.2Zn/c1-5(2,3)4;;/q-4;2*+2
InChI key
ZOIVSVWBENBHNT-UHFFFAOYSA-N
결합
Replaces: 9182-1; 9182
분석 메모
Identity: conforms
Fe (Iron): ≤ 0.01 %
Water: ≤ 0.3 %
Application test for DC: conforms
픽토그램
Environment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable