주요 문서
1.09012
Supelco
Nessler′s reagent B
for determination of nitrogen solution B: Sodium hydroxide solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352305
Quality Level
형태
liquid
특정 분석물질
nitrogen
기술
photometry: suitable
pH
14 (20 °C in H2O)
density
1.30 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
분석 메모
Application test: conforms
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable