주요 문서
1.08633
Supelco
Xylenes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12191501
NACRES:
NA.21
Grade
ACS reagent
Quality Level
양식
liquid
mp
-47 °C
전이 온도
flash point 26 °C
일반 설명
isomeric mixture for analysis Emparta® ACS
저장 및 안정성
Store at +5°C to +30°C.
법적 정보
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
표적 기관
hearing organs, Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
78.8 °F
Flash Point (°C)
26 °C