주요 문서
1.07293
Supelco
4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one
GR for analysis
동의어(들):
4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, 4-Aminoantipyrine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H13N3O
CAS Number:
Molecular Weight:
203.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
201-452-3
NACRES:
NA.05
Quality Level
양식
solid
효능
1700 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.1 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
107-109 °C
solubility
56 g/L
벌크 밀도
430 kg/m3
저장 온도
15-25°C
SMILES string
[n]2([n](c(c([c]2=O)N)C)C)c1ccccc1
InChI
1S/C11H13N3O/c1-8-10(12)11(15)14(13(8)2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,12H2,1-2H3
InChI key
RLFWWDJHLFCNIJ-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting point: 107 - 109
Sulfated ash: ≤ 0.1 %
Loss on drying (90 °C): ≤ 0.5 %
Sensitivity test (to phenol): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable