제품명
Phenolphthalein solution 1% in ethanol, indicator pH 8.2 - 9.8
Agency
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
Quality Level
양식
liquid
autoignition temp.
425 °C
전이 온도
flash point 23 °C
density
0.89 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
15-25°C
분석 메모
Application test: passes test
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
73.4 °F
Flash Point (°C)
23 °C