주요 문서
1.07062
Supelco
Diethyl ether
ethanol stabilized, EMPARTA® ACS reagent
동의어(들):
Ethyl ether, Ether, Et2O, Ethoxyethane, Ether, Ethyl ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3CH2)2O
CAS Number:
Molecular Weight:
74.12
Beilstein:
1696894
MDL number:
UNSPSC 코드:
12191502
EC 인덱스 번호:
200-467-2
NACRES:
NA.05
bp:
34.6 °C (lit.)
vapor pressure:
587 hPa ( 20 °C)
제품명
Diethyl ether, for analysis, Ethanol stabilized EMPARTA® ACS
Grade
ACS reagent
Quality Level
vapor density
2.6 (vs air)
vapor pressure
587 hPa ( 20 °C)
제품 라인
EMPARTA®
양식
liquid
autoignition temp.
320 °F
효능
1215 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
36.5 %
dilution
(for routine analytical applications)
refractive index
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
전이 온도
flash point -40 °C
density
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
15-25°C
SMILES string
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
-40.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-40 °C - closed cup
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1