주요 문서
1.07055
Supelco
Petroleum benzine
for analysis EMPARTA® ACS
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12191502
Grade:
ACS reagent
Grade
ACS reagent
저장 온도
20-25°C
관련 카테고리
법적 정보
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
<-5.8 °F
Flash Point (°C)
< -21 °C