Key Documents
1.07054
Supelco
n-Pentane
for analysis EMPARTA®
동의어(들):
Pentane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)3CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
72.15
Beilstein:
969132
MDL number:
UNSPSC 코드:
12191502
EC 인덱스 번호:
203-692-4
vapor density
2.48 (vs air)
Quality Level
제품 라인
EMPARTA®
형태
liquid
autoignition temp.
500 °F
효능
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
~8.3 %
refractive index
n20/D 1.358 (lit.)
bp
35-36 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
전이 온도
flash point -48 °C (refers to pure substance)
solubility
0.4 g/L
density
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-30°C
SMILES string
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI key
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
-40.0 °F
Flash Point (°C)
-40 °C