주요 문서
1.07052
Supelco
Hexane, mixture of isomers
EMPARTA® ACS reagent
동의어(들):
Hexanes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H14
CAS Number:
Molecular Weight:
86.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12191502
제품명
Hexanes, for analysis EMPARTA® ACS
Grade
ACS reagent
dilution
(for routine analytical applications)
저장 온도
20-25°C
SMILES string
C(CCC)CC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-7.6 °F
Flash Point (°C)
-22 °C