주요 문서
1.07035
Supelco
1-Butanol
for analysis EMPARTA® ACS
동의어(들):
1-Butanol, n-Butanol, Butyl alcohol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)3OH
CAS Number:
Molecular Weight:
74.12
Beilstein:
969148
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
bp:
116-118 °C (lit.)
Grade
ACS reagent
vapor density
2.55 (vs air)
autoignition temp.
649 °F
expl. lim.
11.2 %
dilution
(for routine analytical applications)
refractive index
n20/D 1.399 (lit.)
bp
116-118 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
density
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
room temp
SMILES string
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI key
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
greener alternative product
제품 번호
설명
가격
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Flash Point (°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup