주요 문서
1.06839
Supelco
Sodalime pellets with indicator
for analysis
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352319
NACRES:
NB.21
Quality Level
손실
13.0 - 18.0% loss on drying, (105°C)
색상
, Passes test
입자 크기
2-5 mm, coeff var ≥95%
용량
≥25 % absorption capacity (CO2)((method NF XVII))
벌크 밀도
75 g/100 mL
적합성
passes test
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable