주요 문서
1.06687
Supelco
Sodium azide tablets
for the preservation of milk samples for testing one tablet 0.1 g (1 tablet contains about 8 mg sodium azide)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352402
NACRES:
SE.11
Quality Level
pH
8.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
solubility
250 g/L
저장 온도
no temp limit
분석 메모
Application test: conforms
픽토그램
Skull and crossbonesEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
보충제 위험성
Storage Class Code
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1