Key Documents
1.06596
Supelco
Sodium periodate
extra pure
동의어(들):
Sodium (meta)periodate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NaIO4
CAS Number:
Molecular Weight:
213.89
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
NACRES:
NA.21
Quality Level
pH
5.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
300 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Na+].[O-]I(=O)(=O)=O
InChI
1S/HIO4.Na/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
InChI key
JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1C - STOT RE 1
표적 기관
thymus gland
Storage Class Code
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable