주요 문서
1.06563
Supelco
Sodium peroxide
granular for analysis ACS,ISO
동의어(들):
Sodium peroxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Na2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
77.98
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352304
EC 인덱스 번호:
215-209-4
NACRES:
NB.21
Grade
ACS reagent
Quality Level
Agency
reag. ISO
양식
solid
pH
12.8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
460 °C
density
2.8 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
1138 kg/m3
저장 온도
15-25°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-][O-]
InChI
1S/2Na.O2/c;;1-2/q2*+1;-2
InChI key
PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
결합
Replaces: SX0700-6
분석 메모
Assay (manganometric): ≥ 95.0 %
Identity: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.001 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.003 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.002 %
Al (Aluminium): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
픽토그램
Flame over circleCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable