주요 문서
1.05238
Supelco
Ion exchanger Dowex 50 WX 4
(strongly acidic cation exchanger), H⁺ form
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
UNSPSC 코드:
41115711
Quality Level
양식
beads
autoignition temp.
>500 °C
기술
LPLC: suitable
Matrix
PS-DVB
기질 활성군
SCX
입자 크기
180-500 μm
용량
640 - 720  g/kg water absorbing capacity
density
1.040 g/cm3 at 20 °C
분리 기술
cation exchange
저장 온도
15-25°C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
InChI key
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Description: moist beige spherules
Total capacity (wet): ≥ 1.1 mol/l
Particle size (0.18-0.5 mm): ≥ 70.0 %
법적 정보
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable