주요 문서
1.05221
Supelco
Dowex 50W-X8 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 60-170 mesh, strongly acidic, cationic
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41115711
NACRES:
NB.21
제품명
Ion exchanger Dowex 50W-X8, (strongly acidic cation exchanger, H⁺ form)
Quality Level
양식
resin
autoignition temp.
>500 °C
기술
HPLC: suitable
LPLC: suitable
Matrix
PS-DVB
기질 활성군
SCX
입자 크기
90-250 μm
용량
640 - 720  g/kg water absorbing capacity
density
0.800 g/cm3 at 20 °C
분리 기술
cation exchange
저장 온도
15-25°C
SMILES string
C(C)c3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
InChI key
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Description: light yellow to brown spherules
Particle size (0,09-0,25 mm): ≥ 70.0 %
Total capacity: ≥ 1.7 mol/l
법적 정보
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable