1.03591
Dimethyl sulfoxide-d6
with TMS (0.03 vol.%), deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy MagniSolv™
동의어(들):
DMSO deuterated, (Methyl sulfoxide)-d6, DMSO-d6, Hexadeuterodimethyl sulfoxide
About This Item
추천 제품
vapor pressure
0.42 mmHg ( 20 °C)
Quality Level
양식
liquid
autoignition temp.
573 °F
효능
14500 mg/kg LD50, oral (Rat)
40000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
42 %
기술
NMR: suitable
불순물
≤0.02% Water (H<SUB>2</SUB>O) (NMR)
≤0.03% Water (H<SUB>2</SUB>O + D<SUB>2</SUB>O) (Karl Fischer)
0.03% Trimethylsilane (NMR)
refractive index
n20/D 1.476 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
20.2 °C
전이 온도
flash point 88 °C
density
1.190 g/mL at 25 °C (lit.)
질량 이동
M+6
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1D3,2D3
InChI key
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
규격
분석 메모
Water
- K. Fischer, H₂O + D₂O:
≤ 0.03 %
Performance test (NMR-spectrum): passes test
Water
- NMR, H₂O:
≤ 0.02 %
Tetramethylsilane (NMR-spectrum): 0.03%
추천 제품
법적 정보
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
190.4 °F
Flash Point (°C)
88 °C