제품 라인
EMPLURA®
분석
≥98.0% (iodometric)
양식
solid
효능
960 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
3.5-4.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
147 °C
solubility
317 g/L
density
2.284 g/cm3 at 20 °C
양이온 미량물
Fe: ≤0.5%
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Cu+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
InChI key
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
관련 카테고리
일반 설명
very fine crystals EMPLURA®
분석 메모
Assay (iodometric)≥ 98.0 %Fe (Iron)≤ 0.5 %
법적 정보
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable