주요 문서
1.02753
Supelco
Copper(II) nitrate trihydrate
for analysis EMSURE®
동의어(들):
Copper(II) nitrate trihydrate, Copper dinitrate trihydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cu(NO3)2 · 3 H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
241.60
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
EC 인덱스 번호:
221-838-5
NACRES:
NA.21
solubility:
2670 g/L
Quality Level
제품 라인
EMSURE®
분석
≥99.5% (iodometric)
양식
solid
효능
940 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3-4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
114 °C
solubility
2670 g/L
density
2.05 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
1050 kg/m3
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
양이온 미량물
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.01%
Ni: ≤0.001%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.001%
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Cu+2].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/Cu.2NO3/c;2*2-1(3)4/q+2;2*-1
InChI key
XTVVROIMIGLXTD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
분석 메모
Assay (iodometric): ≥ 99.5 %
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
K (Potassium): ≤ 0.01 %
Na (Sodium): ≤ 0.01 %
Ni (Nickel): ≤ 0.001 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.001 %
법적 정보
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Flame over circleCorrosionEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable