1.02710
Copper(II) acetate monohydrate
cryst. EMPLURA®
동의어(들):
Copper(II) acetate monohydrate, Cupric acetate
About This Item
Quality Level
제품 라인
EMPLURA®
분석
≥99.0% (iodometric)
양식
solid
효능
501 mg/kg LD50, oral (Rat)
환경친화적 대안 제품 특성
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
불순물
≤0.1% In water insoluble matter
pH
5.2-5.5 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
115 °C
solubility
72 g/L
density
1.88 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
1100 kg/m3
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.2%
양이온 미량물
Fe: ≤0.005%
Zn: ≤0.01%
환경친화적 대안 카테고리
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Cu+2].[O-]C(=O)C.[O-]C(=O)C.O
InChI
1S/2C2H4O2.Cu.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+2;/p-2
InChI key
NWFNSTOSIVLCJA-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
분석 메모
In water insoluble matter: ≤ 0.1 %
pH-value (2 %; water): 5.2 - 5.5
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.2 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
Zn (Zinc): ≤ 0.01 %
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
does not flash
Flash Point (°C)
does not flash