주요 문서
1.02644
SAFC
Collodion solution
4%
동의어(들):
Cellulose nitrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352401
vapor pressure
576 hPa ( 20 °C)
Quality Level
양식
liquid
autoignition temp.
170 °C
expl. lim.
1.7-36 % (v/v)
농도
4%
전이 온도
flash point -40 °C
density
0.76 g/cm3 at 20 °C
응용 분야
pharma/biopharma processes
저장 온도
15-25°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])OC3OC(C(C(C3O[N+](=O)[O-])O[N+](=O)[O-])OC4OC(C(C(C4O[N+](=O)[O-])O[N+](=O)[O-])O[N+](=O)[O-])CO[N+](=O)[O-])CO[N+](=O)[O-].O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H14N8O27.C12H22O11/c21-13(22)37-1-3-5(7(43-16(27)28)10(46-19(33)34)12(40-3)47-20(35)36)41-11-9(45-18(31)32)8(44-17(29)30)6(42-15(25)26)4(39-11)2-38-14(23)24;13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-12H,1-2H2;3-20H,1-2H2
InChI key
OWWGYSXLINVAES-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
애플리케이션
Collodion 4% is suitable for use in pharmaceutical processes.
법적 정보
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-40.0 °F
Flash Point (°C)
-40 °C