제품 라인
EMSURE®
분석
≥99% (CoSO4.7H2O basis, complexometric)
양식
solid
효능
582 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
98 °C
solubility
362 g/L
density
1.95 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
900 kg/m3
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.001%
양이온 미량물
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.0005%
N: ≤0.002%
Na: ≤0.01%
Ni: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.005%
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Co+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Co.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChI key
MEYVLGVRTYSQHI-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
결합
분석 메모
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Na (Sodium): ≤ 0.01 %
Ni (Nickel): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.005 %
법적 정보
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable