주요 문서
1.02004
Supelco
Cadmium
granular, for analysis particle size about 3-6 mm EMSURE®
동의어(들):
Cadmium
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Cd
CAS Number:
Molecular Weight:
112.41
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141707
EC 인덱스 번호:
231-152-8
NACRES:
NA.21
vapor pressure
1.3 hPa ( 394 °C)
Quality Level
제품 라인
EMSURE®
양식
solid
불순물
≤0.0005% Hg (Mercury)
≤0.001% Cu (Copper)
≤0.001% Fe (Iron)
≤0.001% Zn (Zinc)
≤0.005% Pb (Lead)
mp
321 °C
solubility
insoluble 8.2 mg/L
density
8.6 g/cm3 at 22 °C
저장 온도
no temp limit
SMILES string
[Cd+2]
InChI
1S/Cd/q+2
InChI key
WLZRMCYVCSSEQC-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
분석 메모
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Hg (Mercury): ≤ 0.0005 %
Pb (Lead): ≤ 0.005 %
Zn (Zinc): ≤ 0.001 %
법적 정보
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Environment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable