주요 문서
1.01771
Supelco
FAM Benzine
DIN 51635
동의어(들):
Petroleum ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
UNSPSC 코드:
12352401
vapor pressure
10 hPa ( 20 °C)
Quality Level
양식
liquid
autoignition temp.
245 °C
효능
>5840 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.7-8.3 % (v/v)
불순물
≤0.002% Non volatile matter
≤0.1% Aromatics (as benzene)
≤5% n-Hexane (GC)
비휘발성 잔류물 (NVR)
≤0.002%
색상
APHA: ≤10
bp
65 °C/1013 hPa
mp
<-30 °C
전이 온도
flash point -26 °C
solubility
slightly soluble
density
0.76 g/cm3 at 15 °C
저장 온도
2-30°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
Colour: ≤ 10 Hazen
Density (15°C/DIN 51757): 0.690 - 0.710
Boiling range (DIN 51751 (60-90°C)): 85 - 95 % (v/v)
Aniline point (DIN ISO 2977): 59.0 - 61.0 °C
Aromatics (as benzene): ≤ 0.1 %
n-Hexane (GC): ≤ 5.0 %
Non volatile matter: ≤ 0.002 %
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-14.8 °F
Flash Point (°C)
-26 °C
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1