주요 문서
1.01562
Supelco
Absorption tube for CO₂
(sodium hydroxide on support)
동의어(들):
Carbon dioxide absorption
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104911
Quality Level
pH
13.8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
벌크 밀도
800 kg/m3
저장 온도
2-30°C
분석 메모
Absorption capacity for CO₂: ≥ 50.0 %
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°C)
Not applicable