Key Documents
1.01517
Supelco
Silver sulfate solution 10 g/l
in sulfuric acid (D = 1.84 g/ml) for COD determination
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352302
NACRES:
NB.21
Quality Level
형태
liquid
분석물 기능적 분류
chemical oxygen demand (COD)
기술
photometry: suitable
density
1.84 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
15-25°C
분석 메모
Concentration (Ag₂SO₄): 9.8 - 10.2 g/l
Concentration (H₂SO₄): 1665 - 1735 g/l
픽토그램
CorrosionEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable