Key Documents
1.01359
Supelco
Mixed indicator 4.5
pH indicator solution, acc. to Mortimer
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352401
NACRES:
NA.21
product name
Mixed indicator 4.5, acc. to Mortimer
Quality Level
형태
liquid
pH
4.8 (20 °C in H2O)
전이 온도
flash point 9 °C
density
0.93 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
분석 메모
Application test: conforms
pH-value (20 °C): 4.5 - 5.0
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
48.2 °F
Flash Point (°C)
9 °C