Merck
1.00250
SAFC
Phosphoric acid 75%
EMPROVE® EXPERT
의약품 제조
동의어(들):
Orthophosphoric acid, o-Phosphoric acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352301
vapor pressure
2 hPa ( 20 °C)
Quality Level
제품 라인
EMPROVE® EXPERT
pH
<0.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
동점도
14.7 cSt(25 °C)
bp
135 °C
mp
-17 °C
density
1.58 g/cm3 at 20 °C
응용 분야
parenterals
저장 온도
2-8°C
법적 정보
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
제품 번호
설명
가격
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
does not flash
Flash Point (°C)
does not flash