주요 문서
1.00219
Supelco
Amidosulfuric acid
EMPLURA®
동의어(들):
Amidosulfuric acid, Amidosulfonic acid, Sulphamic acid, Sulfamidic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
H3NO3S
CAS Number:
Molecular Weight:
97.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352301
EC 인덱스 번호:
226-218-8
NACRES:
NA.21
Quality Level
제품 라인
EMPLURA®
분석
≥98.5% (acidimetric)
양식
solid
무기 잔류물
≤0.05%
pH
1.2 (10 g/L in H2O)
mp
205 °C (decomposition)
solubility
water: 213 g/L at 20 °C
density
2.13 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
600 kg/m3
저장 온도
no temp limit
InChI
1S/H3NO3S/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI key
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
분석 메모
Identity (IR-spectrum): passes test
Assay (acidimetric): ≥ 98.5 %
Residue on ignition: ≤ 0.05 %
법적 정보
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable