07-672-I
Anti-MYPT1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
동의어(들):
Protein phosphatase 1 regulatory subunit 12A, 130 kDa myosin-binding subunit of smooth muscle myosin phosphatase, Myosin phosphatase-targeting subunit 1, Myosin phosphatase target subunit 1, PP1M subunit M110, Protein phosphatase myosin-binding subunit
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
정제법
affinity chromatography
종 반응성
human
종 반응성(상동성에 의해 예측)
chicken (immunogen homology)
기술
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PPP1R12A(4659)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Signaling
Metabolic Hormones & Receptors
품질
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected MYPT1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
표적 설명
결합
물리적 형태
저장 및 안정성
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable