07-2101-M
Anti-phospho PIX Antibody (Ser340)
from rabbit, purified by affinity chromatography
동의어(들):
Rho guanine nucleotide exchange factor (GEF) 7, PAK-interacting exchange factor beta, guanine nucleotide exchange factor 7, rho guanine nucleotide exchange factor 7, SH3 domain-containing proline-rich protein, p85, PAK3, Beta-Pix, P85COOL1, COOL-1, P85,
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
purified antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
정제법
affinity chromatography
종 반응성
mouse
종 반응성(상동성에 의해 예측)
rat (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
기술
western blot: suitable
동형
IgG
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
타겟 번역 후 변형
phosphorylation (pSer340)
유전자 정보
human ... PAK3(5063)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
품질
Western Blot Analysis: A 1:1000 dilution of this antibody detected PIX on 10 µg of Pix transfected cell lysates.
표적 설명
물리적 형태
분석 메모
PIX transfected cell lysates
기타 정보
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1