07-1829
Anti-phospho-NF-kB (p100) (Ser707) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
동의어(들):
Nuclear factor NF-kappa-B p100 subunit, DNA-binding factor KBF2, H2TF1, Lymphocyte translocation chromosome 10 protein, Nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 2, Oncogene Lyt-10, Lyt10, Nuclear factor NF-kappa-B p52 subunit
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
정제법
affinity chromatography
종 반응성
human
기술
dot blot: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
phosphorylation (pSer707)
유전자 정보
human ... NFKB1(4790)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
품질
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
Phosphorylated and non-phosphorylated NF-kB peptides
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable