주요 문서
SAB5700734
Sigma-Aldrich
Anti-SPP1 antibody produced in rabbit
동의어(들):
BNSP, BSPI, ETA-1, OPN, Osteopontin, SPP1
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
32
33
35
종 반응성
mouse, human
농도
1.63 mg/ml
기술
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SPP1(6696)
일반 설명
The protein encoded by this gene is involved in the attachment of osteoclasts to the mineralized bone matrix. The encoded protein is secreted and binds hydroxyapatite with high affinity. The osteoclast vitronectin receptor is found in the cell membrane and may be involved in the binding to this protein. This protein is also a cytokine that upregulates expression of interferon-gamma and interleukin-12. Several transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
면역원
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 17-314 of human SPP1 (NP_001035147.1).
물리적 형태
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
저장 및 안정성
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)