분석
≥98% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
기술
cell based assay: suitable
색상
white to off-white
solubility
5% acetic acid: 1 mg/mL
water: 1 mg/mL
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCC(C)C(C(=O)NC(CC1=CN=CN1)C(=O)N2CCCC2C(=O)NC(CC3=CC=CC=C3)C(=O)O)NC(=O)C(CC4=CC=C(C=C4)O)NC(=O)C(C(C)C)NC(=O)C(CCCN=C(N)N)NC(=O)C(CC(=O)O)N
InChI
1S/C50H71N13O12/c1-5-28(4)41(47(72)59-36(23-31-25-54-26-56-31)48(73)63-20-10-14-38(63)45(70)60-37(49(74)75)22-29-11-7-6-8-12-29)62-44(69)35(21-30-15-17-32(64)18-16-30)58-46(71)40(27(2)3)61-43(68)34(13-9-19-55-50(52)53)57-42(67)33(51)24-39(65)66/h6-8,11-12,15-18,25-28,33-38,40-41,64H,5,9-10,13-14,19-24,51H2,1-4H3,(H,54,56)(H,57,67)(H,58,71)(H,59,72)(H,60,70)(H,61,68)(H,62,69)(H,65,66)(H,74,75)(H4,52,53,55)/t28-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,40-,41?/m0/s1
InChI key
CZGUSIXMZVURDU-GYGDIBSWSA-N
유전자 정보
human ... ACE2(59272)
일반 설명
Cell permeable: no
Primary Target adenylate cyclase activity
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
경고
서열
재구성
기타 정보
Natarajan, R., et al. 1999. Hypertension 33, 378.
Mazzolai, L., et al. 1998. Hypertension 31, 1324.
Earp, H.S., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 28440.
Ishida, M., et al. 1995. Circ. Res. 77, 1053.
Vyas, S.J., and Jackson, E.K. 1995. J. Pharmacol. Exp. Ther. 273, 768.
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable