05-175
Anti-Myb Antibody, clone 1-1
clone 1-1, Upstate®, from mouse
동의어(들):
Avian myeloblastosis viral (v-myb) oncogene homolog 2 c-myb protein (140 AA), v-myb avian myeloblastosis viral oncogene homolog, v-myb avian myeloblastosis viral oncogene homolog, v-myb myeloblastosis viral oncogene homolog, v-myb myeloblastosis viral on
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
1-1, monoclonal
종 반응성
mouse, human
제조업체/상표
Upstate®
기술
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
동형
IgG2aκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... MYB(4602)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
4 μg of previous lot immunoprecipitated Myb from Jurkat cell lysate.
Immunohistochemistry:
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
품질
Western Blot Analysis:
0.5-2 μg/mL of this lot detected Myb in 20 μg of RIPA lysate from Jurkat cells.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
Positive Antigen Control: Catalog #12-303, Jurkat cell lysate.
기타 정보
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable