05-117
Anti-FGF-2/basic FGF (neutralizing) Antibody, clone bFM-1
clone bFM-1, Upstate®, from mouse
동의어(들):
Basic fibroblast growth factor, basic fibroblast growth factor bFGF, fibroblast growth factor 2, fibroblast growth factor 2 (basic), heparin-binding growth factor 2., GSK3 beta, GSK3B, Glycogen synthase kinase 3 beta, Glycogen synthase kinase 3β
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
bFM-1, monoclonal
양식
liquid
분자량
17.5 kDa
종 반응성
human, mouse, bovine, rat
제조업체/상표
Upstate®
기술
neutralization: suitable
radioimmunoassay: suitable
동형
IgG1κ
적합성
not suitable for Western blot
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
유전자 정보
human ... FGF2(2247)
mouse ... Fgf2(281161) , Fgf2(14173)
rat ... Fgf2(54250)
일반 설명
Research area: Cancer
특이성
면역원
애플리케이션
- FGF2 neutralization assay (6 or 12 µg/mL)
- in vitro tube formation assay (1000 ng/mL)
- immunolabelling (1:200)
생화학적/생리학적 작용
품질
Neutralization of bFGF Activity Assay:
2.5 µg/mL of this lot of antibody neutralized greater than 40% of growth of FBHE cells simulated with 5 ng/mL of FGF-2/bFGF.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
Fetal liver or kidney tissue.
기타 정보
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
관련 제품
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable