주요 문서
T-186
Supelco
Taxifolin
certified reference material, vial of 1 mL, Cerilliant®
동의어(들):
Taxifolin, (2R,3R)-3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavanone, (2R,3R)-Dihydroquercetin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H12O7
CAS Number:
Molecular Weight:
304.25
Beilstein:
5299277
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
Grade
certified reference material
Quality Level
특징
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
포장
vial of 1 mL
제조업체/상표
Cerilliant®
형식
neat
저장 온도
-10 to -25°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@H](Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H12O7/c16-7-4-10(19)12-11(5-7)22-15(14(21)13(12)20)6-1-2-8(17)9(18)3-6/h1-5,14-19,21H/t14-,15+/m0/s1
InChI key
CXQWRCVTCMQVQX-LSDHHAIUSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)