추천 제품
Grade
certified reference material
양식
liquid
특징
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
포장
ampule of 1 mL
제조업체/상표
Cerilliant®
농도
100 μg/mL in methanol
기술
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
응용 분야
forensics and toxicology
forensics and toxicology
형식
single component solution
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(C1=NN(CC([2H])([2H])C([2H])([2H])CCO)C2=C1C=CC=C2)NC34CC5CC(C3)C[C@H](C4)C5
InChI
1S/C23H31N3O2/c27-9-5-1-4-8-26-20-7-3-2-6-19(20)21(25-26)22(28)24-23-13-16-10-17(14-23)12-18(11-16)15-23/h2-3,6-7,16-18,27H,1,4-5,8-15H2,(H,24,28)/i1D2,4D2
InChI key
JHUVNYPOUNCRTP-RUKOHJPDSA-N
일반 설명
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
49.5 °F - closed cup
Flash Point (°C)
9.7 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.