추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
양식
liquid
특징
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
포장
ampule of 1 mL
제조업체/상표
Cerilliant®
농도
1 mg/mL in methanol
기술
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
응용 분야
forensics and toxicology
형식
single component solution
저장 온도
−20°C
SMILES string
N(CC)CC(=O)Nc1c(cccc1C)C
InChI
1S/C12H18N2O/c1-4-13-8-11(15)14-12-9(2)6-5-7-10(12)3/h5-7,13H,4,8H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI key
WRMRXPASUROZGT-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Norlidocaine is a primary urinary metabolite of lidocaine, a local anesthetic and antiarrhythmic drug. A Certified Snap-N-Spike® Solution for use in clinical toxicology, forensic analysis, urine drug testing, or pharmaceutical research applications by LC/MS or GC/MS.
법적 정보
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
49.5 °F - closed cup
Flash Point (°C)
9.7 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.