추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
특징
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
구성
Caftaric Acid, 500 μg/mL
Chicoric Acid, 500 μg/mL
Chlorogenic Acid, 500 μg/mL
1,3-Dicaffeoylquinic acid, 500 μg/mL
Echinacoside, 500 μg/mL
포장
ampule of 1 mL
제조업체/상표
Cerilliant®
농도
500 μg/mL in methanol ((each analyte))
형식
multi-component solution
저장 온도
-65 to -96°C
관련 카테고리
일반 설명
This phytochemical certified reference materials mix is produced at the Millipore Sigma Cerilliant site in Round Rock Texas under ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accreditation. A comprehensive certificate including traceable values and expanded uncertainties for all the analytes is available.
Discover the entire range of phytochemical certified reference material solutions from Cerilliant
Discover the entire range of phytochemical certified reference material solutions from Cerilliant
법적 정보
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
관련 제품
제품 번호
설명
가격
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
49.5 °F - closed cup
Flash Point (°C)
9.7 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.