주요 문서
C-261
Supelco
Crotonaldehyde-2,4-DNPH
certified reference material, vial of 100 mg, Cerilliant®
동의어(들):
Crotonaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH=CHCH=NNHC6H3(NO2)2
CAS Number:
Molecular Weight:
250.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
77101502
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
Quality Level
특징
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
포장
vial of 100 mg
제조업체/상표
Cerilliant®
mp
192-195 °C (lit.)
형식
neat
저장 온도
-10 to -25°C
SMILES string
C\C=C\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H10N4O4/c1-2-3-6-11-12-9-5-4-8(13(15)16)7-10(9)14(17)18/h2-7,12H,1H3/b3-2+,11-6+
InChI key
GFUVNGJSSAEZHW-PDGXAJGZSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)