추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
특징
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
포장
ampule of 1 mL
제조업체/상표
Cerilliant®
농도
1 mg/mL (Degassed Acetonitrile)
형식
single component solution
저장 온도
-10 to -25°C
SMILES string
O1[C@]2(C[C@H]3[C@H](C(Oc4c3c1cc(c4)CCCCC)(C)C)CC2)C
InChI
1S/C21H30O2/c1-5-6-7-8-14-11-17-19-15-13-21(4,23-18(19)12-14)10-9-16(15)20(2,3)22-17/h11-12,15-16H,5-10,13H2,1-4H3/t15-,16+,21+/m0/s1
InChI key
IXJXRDCCQRZSDV-GCKMJXCFSA-N
일반 설명
Cannabicitran, also known as CBT, is a minor phytocannabinoid. This certified Snap-N-Spike® solution is suitable as starting material in preparation of calibrators or controls for a variety of LC/MS or GC/MS applications from forensic analysis, clinical toxicology, pharmaceutical research to cannabis testing.
법적 정보
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
35.6 °F
Flash Point (°C)
2 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.